Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Hood with Ties
Descripción
- Full face opening with loops and ties
- Bound seams: tightly sewn seam is covered with garment fabric to reinforce seam protection and reduce potential for liquid and particle penetration
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Tipo de producto | Protective hood |
Tamaño | Universal |
Material | Tyvek |
Color | White |
Tipo de tapón | Ties |
Modelo | IC668B |
Tipo de costura | Bound |
Esterilidad | Sterile |
Tipo de empaquetado | Individually Packaged |
Cantidad | 100/Pk. |