Learn More
DuPont™ Capucha con lazos Tyvek™ IsoClean™
Click to view available options
Size: Universal
Descripción
- Abertura completa para la cara con cierre de lazo
- Costuras selladas: costuras firmemente selladas cubiertas con tela para reforzar la protección y reducir la penetración de líquidos y partículas
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Tipo de producto | Capucha protectora |
Tamaño | Universal |
Material | Polietileno de alta densidad no tejido Tyvek™ |
Color | Blanco |
Tipo de tapón | Lazos |
Modelo | Sellado |
Tipo de costura | Sellado |
Esterilidad | No estériles |
Tipo de empaquetado | Embalaje a granel |
Cantidad | Paquete de 100 |