Descripción
- Mono con capucha de 3 piezas
- Tyvek™ en la parte delantera y amplia parte posterior transpirable de SMS
- Costuras externas
- Muñecas, tobillos y cara elásticos
- Cintura elástica (cosida)
- Solapa y cremallera Tyvek™
- Blanco
- Antiestático
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Mono con capucha |
Tamaño | S |
Material | Tyvek™ anverso, reverso de SMS |
Color | Blanco |
Estilo de cintura | Elástico |
Estilo de tobillo | Elástico |
Estilo de manguito | Elástico |
Estilo de cuello | Con capucha |
Hood Type | Elástico |
Tipo de tapón | Cremallera con solapa cubrecremalleras |