Learn More
DuPont™ Tyvek 500 Xpert azul
890.83 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
M
L
XL
XXL
Descripción
- Mono con capucha de 3 piezas
- Diseño ergonómico protector
- Costuras externas
- Muñecas, tobillos y cara elásticos
- Cintura elástica (pegada)
- Tirador de la cremallera grande y fácil de agarrar
- Resistente a la par que ligero (<180 g por prenda)
- Zona de la entrepierna amplia que facilita el movimiento
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Tipo de producto | Mono con capucha |
Tamaño | M |
Material | Tyvek&trade |
Color | Azul |
Estilo de cintura | Elástico |
Estilo de tobillo | Elástico |
Estilo de manguito | Elástico |
Estilo de cuello | Con capucha |
Hood Type | Elástico |
Tipo de tapón | Cremallera con solapa cubrecremalleras |