Learn More
DuPont™ Batas de laboratorio Tyvek™ PL30
Tienda DuPont Productos
Click to view available options
Tamaño:
Medio
Grande
XL
2XL
Descripción
- Sin silicona añadida
- Costuras internas
- 3 bolsillos y 5 cierres a presión
- Fabricados con polietileno de alta densidad no tejido
- Proporcionan un equilibrio ideal de protección, durabilidad y comodidad
- Permeables al aire y al vapor de agua que repele los aerosoles y los líquidos basados en agua
- Las aplicaciones incluyen manipulación de productos farmacéuticos, protección de productos químicos, eliminación/descontaminación de plomo y amianto, operaciones/mantenimiento general, pintura en aerosol y limpieza general
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Chemical Resistant Lab Coat |
Tamaño | XL |
Sexo | Unisex |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Color | Blanco |
Tipo de tapón | Corchetes |
Desechables | Sí |
Esterilidad | No estéril |
Resistencia | Resistencia química |
N.º de bolsillos | 3 |