Learn More
DuPont™ Batas de laboratorio Tyvek™ PL300
Tienda DuPont Productos
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Grande
XL
2XL
Descripción
- Sin silicona añadida
- Con cuello, cierre de cremallera y 2 bolsillos
- Permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los aerosoles y los líquidos con base acuosa
- La excelente barrera frente a partículas finas y fibras (con tamaño de hasta 1 micrómetro) tiene un nivel ultrabajo de generación de pelusas y tratamiento antiestático
- Las aplicaciones incluyen manipulación de productos farmacéuticos, protección frente a productos químicos, eliminación/descontaminación de plomo y amianto, operaciones y mantenimiento generales, pintura en aerosol y limpieza general
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Chemical Resistant Lab Coat |
Tamaño | Pequeño |
Sexo | Unisex |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Color | Blanco |
Tipo de tapón | Cremallera |
Estilo de manguito | Elástico |
Desechables | Limited-use |
Esterilidad | No estéril |
Resistencia | Resistencia química |
Mostrar más |
Título del producto
DuPont™ Batas de laboratorio Tyvek™ PL300 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido