Learn More
DuPont™ Cubrebotas Tychem™ 2000 C
Tienda DuPont Productos
Click to view available options
Tamaño:
Universal
Descripción
- Cosido parcialmente, rematado parcialmente
- Suela antideslizante
- Hasta la rodilla con cordones de fijación
- Amarillo
- Con certificación según el Reglamento (EU) 2016/425
- Prendas de protección química parciales, categoría III, tipo PB [3]
- EN 14126 (barrera frente a agentes infecciosos)
- Tratamiento antiestático (EN 1149-5) en el interior
Especificaciones
Especificaciones
Tamaño | Universal |
Color | Amarillo |
Tipo de suela | Antideslizante |
Tipo de costura | Cosido parcialmente, rematado parcialmente |
Incluye | Cordones de fijación |
Certificaciones/conformidad | (EU) 2016/425, Categoría III, Tipo PB [3], EN 14126, EN 1149-5 |
Tipo de producto | Cubrebotas |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Prepárese para la seguridad
Ahorre hasta un 94% en guantes, ropa y mucho másPromo Code: 24131Expires: 2025-06-08
New Offer Compre ahora
Título del producto
DuPont™ Cubrebotas Tychem™ 2000 C >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido