Descripción
- Hasta las espinillas
- Ajuste en cintura y cuello
- Tratamiento antiestático
- Las aplicaciones incluyen protección contra salpicaduras o salpicaduras presurizadas en una serie de entornos industriales, incluida la fabricación de papel y pulpa, el procesamiento de alimentos, el procesamiento de productos químicos y la fabricación farmacéutica
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | Universal |
| Color | Amarillo |
| Acabado | Revestimiento de barrera polimérica |
| Certificaciones/conformidad | (EU) 2016/425, Categoría III, Tipo PB [3], EN 14126, EN 1149-5 |
| Tipo de costura | Sin costuras |