Descripción
Ofrecen una protección mejorada para las partes del cuerpo que se encuentran más expuestas a sustancias peligrosas. Los delantales DuPont™ Tychem™ 6000 F están fabricados con un tejido ligero y duradero que consta de una película de barrera patentada laminada con un sustrato Tyvek de alta resistencia.
- Ajuste en cintura y cuello
- Tratamiento antiestático
- Ofrece una excelente protección frente a la permeación de una amplia gama de productos químicos
- Ayuda a proteger al personal frente a numerosos productos químicos orgánicos industriales tóxicos, productos químicos inorgánicos altamente concentrados (incluso bajo presión), partículas, sustancias biopeligrosas y determinados agentes de guerra química
- Se utiliza para una amplia gama de aplicaciones desde limpieza de derrames químicos y respuestas a emergencias hasta aplicaciones petroquímicas y militares
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Delantal |
| Tamaño | Universal |
| Material | Tejido |
| Color | Gris |
| Estructura | Sustrato Tyvek laminado de alta resistencia con película de barrera polimérica |
| Acabado | Película de barrera polimérica |
| Incluye | Ajuste al cuello y a la cintura |
| Certificaciones/conformidad | (EU) 2016/425, Categoría III, Tipo PB [3], EN 14126, EN 1149-5 |
| Tipo de costura | Sin costuras |