Learn More
DuPont™ Cubrebotas TYCHEM 6000 Gris
201.15 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Color: Gris; talla: Universal
Descripción
- Cordones de fijación
- Tratamiento antiestático
- Suela parcialmente cosida
- Con suela antideslizante
- A prueba de salpicaduras, pero no totalmente hermético
- Ofrece una excelente protección frente a la permeación de una amplia gama de productos químicos
- Protege al personal frente a numerosos productos químicos orgánicos industriales tóxicos, productos químicos inorgánicos altamente concentrados (incluso bajo presión), partículas, sustancias biopeligrosas y determinados agentes de guerra química
- Se utiliza para una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos y respuestas a emergencias hasta aplicaciones petroquímicas y militares
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Tamaño | Talla única |
Material | Tychem |
Color | Gris |
Desechables | Single-use |
Esterilidad | Estéril |
Tipo de suela | Antideslizante |
Grosor | 70 μm |
Cantidad de embalaje | 25/paquete |
Resistencia | Agua |
Tipo de producto | Cubrezapatos |