Descripción
- Excelente barrera contra fibras y partículas finas
- Tratamiento antiestático y nivel ultra bajo de formación de pelusas
- Cremallera Tyvek y solapa con cremallera para una protección mejorada
- Fabricados con polietileno de alta densidad no tejido
- Cara, muñecas y tobillos elásticos así como cintura elástica pegada
- Permeables al aire y al vapor de agua que repele los aerosoles y los líquidos basados en agua
- Las aplicaciones incluyen la industria farmacéutica, laboratorios, cosméticos, óptica y electrónica
- Costuras internas cosidas para ayudar a reducir la contaminación del interior al exterior de la prenda
- Cubrezapatos acoplados que constan del material de la prenda con suela con revestimiento de fricción para proporcionar mayor resistencia a deslizamientos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mono con capucha |
| Tamaño | M |
| Material | Tyvek&trade |
| Color | Blanco |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Estilo de cuello | Con capucha |
| Hood Type | 3 paneles |
| Tipo de tapón | Cremallera frontal con solapa cubrecremalleras |
| Mostrar más |