Learn More
DuPont™ Buzo Labo Tyvek500
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15234191 Tienda DuPont Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 25
Código de producto. Tamaño unitSize
15234191 XL cada uno
15254191 3XL cada uno
11763113 3XL paquete de 25
15204191 S cada uno
11753113 S paquete de 25
15224191 M cada uno
11743113 M paquete de 25
11713113 L paquete de 25
15214191 L cada uno
11733113 2XL paquete de 25
15244191 2XL cada uno
11723113 XL paquete de 25
12 options
Código de producto. 15234191
Marca: DuPont™ D14529869
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporcionan un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y comodidad. Los monos de laboratorio con capucha DuPont™ Tyvek™ CHF7 son robustos pero ligeros con una capucha de 3 piezas y un refuerzo para mejorar el ajuste.
  • Excelente barrera contra fibras y partículas finas
  • Tratamiento antiestático y nivel ultra bajo de formación de pelusas
  • Cremallera Tyvek y solapa con cremallera para una protección mejorada
  • Fabricados con polietileno de alta densidad no tejido
  • Cara, muñecas y tobillos elásticos así como cintura elástica pegada
  • Permeables al aire y al vapor de agua que repele los aerosoles y los líquidos basados en agua
  • Las aplicaciones incluyen la industria farmacéutica, laboratorios, cosméticos, óptica y electrónica
  • Costuras internas cosidas para ayudar a reducir la contaminación del interior al exterior de la prenda
  • Cubrezapatos acoplados que constan del material de la prenda con suela con revestimiento de fricción para proporcionar mayor resistencia a deslizamientos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Mono con capucha
Tamaño XL
Material Tyvek&trade
Color Blanco
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Estilo de cuello Con capucha
Hood Type 3 paneles
Tipo de tapón Cremallera con solapa cubrecremalleras
Tipo de costura Cosido, Rematada
Clase de protección Categoría III, Tipos 5 y 6, EN 1073-2
Descripción Solapa con cremallera, puños canalizados y elásticos faciales
Tamaño del tórax (métrico) De 108 a 116 cm