Learn More
STEMCELL Technologies U-0126
MEK/ERK pathway inhibitor; Inhibits MEK1 and MEK2
97.20€ - 650.70€
Especificaciones
CAS 109511-58-2
Fórmula molecular C18H16N6S2
Pureza ≥98%
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17100242
Ver documentos Detalles de la promoción
STEMCELL Technologies
73524
10 mg
650.70€
10 miligramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
para ver el stock
17190232
Ver documentos Detalles de la promoción
STEMCELL Technologies
73522
1 mg
97.20€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • U-0126 is a selective, non-ATP competitive inhibitor of mitogen activated protein kinase kinase (MEK), inhibiting MEK1 and MEK2 with IC50 values of 72 nM and 58 nM, respectively (Favata et al.; Scherle et al.) It shows little or no inhibition at micromolar levels of other kinases such as ERK, protein kinase C (PKC), c-Jun N-terminal kinases (JNK), other MAP kinase kinases (MKK3, MKK4, MKK6), cyclin-dependent kinases (CDK2, CDK4), ABL, and RAF (Favata et al.) 1998)
  • U-0126 also antagonizes AP-1 transcription and selectively inhibits promoters containing AP-1 response elements (Favata et al.)
Especificaciones
Especificaciones
109511-58-2
C18H16N6S2
≥98%