Learn More
(-)-U-50488 hydrochloride, Tocris Bioscience™
Código de producto. 30001404
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Standard selective κ agonist. More active enantiomer of (±)-U-50488 (Cat. No. 0495)
More active enantiomer of (±)-U-50488 .
Racemate and (+)-enantiomer also available.
CAS 114528-79-9
Fórmula molecular C19H29Cl3N2O2
Peso molecular (g/mol) 423.80
Número MDL MFCD11044455
Clave InChI UWPRPWMHQDPOFR-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo --trans-1s,2s-u-50488 hydrochloride hydrate, trans-1s,2s-3,4-dichloro-n-methyl-n-2-1-pyrrolidinyl cyclohexyl benzeneacetamide hydrochloride hydrate, --trans-1s,2s-u-50488 hydrochloride hydrate, solid hplc, 2-3,4-dichlorophenyl-n-methyl-n-1s,2s-2-pyrrolidin-1-yl cyclohexyl acetamide hydrate hydrochloride
PubChem CID 16220065
Nombre IUPAC 2-(3,4-dichlorophenyl)-N-methyl-N-[2-(pyrrolidin-1-yl)cyclohexyl]acetamide hydrate hydrochloride
SMILES O.Cl.CN(C1CCCCC1N1CCCC1)C(=O)CC1=CC(Cl)=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-U-50488 hydrochloride
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.79
Porcentaje de pureza >99%