Learn More
uvex Gorra de protección U-Cap Sport - Borde largo
Una innovadora gorra de protección con un elemento de protección duro y una estructura de panal para absorber los impactos, además de reducir considerablemente el riesgo de lesiones en la cabeza. El diseño de borde largo proporciona una mayor protección solar.
Marca:  uvex 9794401
25.63 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17249221
  • 28.30€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Ideal para zonas en las que los cascos no son obligatorios, pero sigue habiendo riesgo de lesiones en la cabeza
  • Elemento de protección duro innovador en diseño de armadillo, estructura de panal y elementos absorbentes de impactos
  • Protección fiable contra impactos conforme a la norma EN 812
  • El borde largo proporciona una mayor protección solar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Gorra de protección
N.º
9024 U-Cap Sport
No estéril
55 to 59 cm
Vented
Negro
Borde largo
Entre 55 y 59 cm
EN 812:2012
Protección dura estilo armadillo
Baseball Cap
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
uvex Gorra de protección U-Cap Sport - Borde largo > Negro, de 55 a 59 cm