Learn More
uvex Gorra de protección U-Cap Sport - Borde corto
Una innovadora gorra de protección con un elemento de protección duro y una estructura de panal para absorber los impactos, además de reducir considerablemente el riesgo de lesiones en la cabeza. El diseño de borde corto garantiza un campo más amplio de visión superior.
28.30€
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17269221
|
uvex
9794403 |
55 to 59 cm |
28.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17279221
|
uvex
9794404 |
60 to 63 cm |
28.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Ideal for areas where helmets are not compulsory, but there is still a risk of head injuries
- Innovative hard shell element in armadillo-design, honeycomb structure, and shock-absorbing elements
- Reliable impact protection in accordance with EN 812
- Short brim ensures a wider field of upward vision
Especificaciones
Gorra de protección | |
Vented |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
uvex Gorra de protección U-Cap Sport - Borde corto