Learn More
Uvex™ U-Chem 3100 Chemical Protection Gloves
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
Descripción
- Guantes de protección frente a productos químicos de caucho de nitrilo butadieno (NBR)
- El revestimiento adicional mejora las capacidades de agarre cuando se manipulan objetos húmedos/aceitosos
- Perfecto para una amplia variedad de aplicaciones que requieren protección mecánica
Especificaciones
Especificaciones
Aplicaciones | Laboratorio |
Coating Material | NBR |
Color | Negro |
Tamaño | 8 |
Norma EN388 | 4121X |
EN ISO 374-1 | Tipo A |
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS | AJKLMO |
Para utilizar con (aplicación) | Automoción, manipulación de productos químicos, trabajo en metal, mecánica y limpieza con chorro de arena |
Sexo | Unisex |
Estilo de puño de los guantes | Manopla |