Learn More
Uvex™ Guantes de protección desechables con tecnología NBR U-Fit
17.00 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Descripción
- Guantes con tecnología NBR, finos y fiables que mejoran la capacidad de agarre gracias a la superficie rugosa de la palma
- Protección contra salpicaduras cuando se manipulan productos químicos como ácidos, álcalis, sólidos o soluciones salinas acuosas
- Sin silicona según la prueba de impresión
- Alta flexibilidad con buena sensibilidad al tacto
- Resistencia mecánica muy buena
Especificaciones
Color | Azul |
Latex Free | Sí |
Material | NBR |
Palm Thickness (Metric) | 0,1 mm |
Tamaño | 9 |
EN ISO 374-1 | Tipo B |
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS | KPT |
EN ISO 374 - 5 | Bacterias, hongos CON protección antivirus |
Longitud (métrico) | 24 cm |