Learn More
Poulten Selfe™ Viscosímetros de flujo inverso de tubo en U
Click to view available options
Tamaño:
3
4
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Tipo BS/IP/RF, IP71, IP319, ASTM D2170 .Adecuado para líquidos transparentes y opacos. Longitud total nominal 275mm. Tamaño aproximado de la muestra: de 12 ml a 25 ml. Con certificado de calibración UKAS.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Viscosímetros de flujo inverso de tubo en U |
| Intervalo de viscosidad | De 20 a 100 cSt |
| Números ASTM | D446 |
| Certificaciones/conformidad | UKAS |
| Tamaño | 4 |
| Volumen (métrico) | De 12 a 25 ml |