Learn More
asecos™ tipo 90 armario bajo de seguridad UB-S-90
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias químicas no inflamables y sustancias tóxicas en lugares de trabajo. Construcción sólida y duradera
Marca: asecos™ 3265800135377
Alertas:
For indoor use only
Descripción
- Construcción sólida y duradera: cuerpo fabricado con acero laminado con revestimiento en polvo
- Fácil de usar: los cajones permanecen abiertos en cualquier posición, el interior de los cajones se puede ver por completo (acceso a todos los recipientes)–
- Seguro: cajones equipados con cable de tierra que incluyen abrazadera de serie, sumidero soldado y sellado, cajones con cierre automático en caso de incendio
- Ningún uso no autorizado: cajones bloqueables con cerradura de cilindro e indicador de estado de bloqueo (rojo/verde)
- Móvil: ruedas pivotantes con zócalo (disponible opcionalmente), facilidad de movimiento del armario
- Ventilación: conductos de aire integrados listos para conexión (DN 50) a un sistema de escape técnico
Servicio Técnico
Cinco años
Especificaciones
90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, conformidad CE | |
600 mm | |
482 × 470 × 702 mm | |
Corredera | |
800 mm | |
UB90.080.059.060.S | |
Liso con revestimiento en polvo | |
593 mm | |
Gris claro | |
Armario bajo de seguridad |
1 cajón (acero laminado con revestimiento en polvo), 1 inserto perforado (acero inoxidable) | |
482 mm | |
600 × 593 × 800 mm | |
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo | |
702 mm | |
1 | |
150,50 kg | |
470 mm | |
Acero |