Learn More
asecos™ tipo 90 armario bajo de seguridad UB-S-90
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias químicas no inflamables y sustancias tóxicas en lugares de trabajo. Construcción sólida y duradera
Marca:  asecos™ 3042800135337
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15944456
  • 2895.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Alertas:
For indoor use only
Descripción
Descripción
  • Construcción sólida y duradera: cuerpo fabricado con acero laminado con revestimiento en polvo
  • Fácil de usar:  los cajones permanecen abiertos en cualquier posición, el interior de los cajones se puede ver por completo (acceso a todos los recipientes)–
  • Seguro: cajones equipados con cable de tierra que incluyen abrazadera de serie, sumidero soldado y sellado, cajones con cierre automático en caso de incendio
  • Ningún uso no autorizado: cajones bloqueables con cerradura de cilindro e indicador de estado de bloqueo (rojo/verde)
  • Móvil: ruedas pivotantes con zócalo (disponible opcionalmente), facilidad de movimiento del armario
  • Ventilación: conductos de aire integrados listos para conexión (DN 50) a un sistema de escape técnico
Servicio Técnico
Cinco años
Especificaciones
Especificaciones
90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE
502 mm
382 × 979 × 520 mm
Corredera
600 mm
UB90.060.110.050.2S
Liso con revestimiento en polvo
1102 mm
Gris claro
Armario bajo de seguridad
2 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo)
382 mm
502 × 1102 × 600 mm
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo
502 mm
2
183,50 kg
979 mm
Acero