Learn More
SI Analytics™ Viscosímetro Ubbelohde ASTM
Código de producto. 10400883 Tienda SI Analytics Productos
Click to view available options
Constante aproximada:
0,003K
0,005K
0,01K
0,03K
0,3K
Tamaño:
0,36mm de diámetro
0,46mm de diámetro
0,58mm de diámetro
0,78mm de diámetro
1,36mm de diámetro
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10400883
Marca: SI Analytics™ 285400518
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Determinar la viscosidad cinemática absoluta y relativa de líquidos con comportamiento de líquido newtoniano El viscosímetro Ubbelohde ASTM SI Analytics™ incluye marcas de anillo para garantizar que se pueden comprobar mediante mediciones manuales.
  • Adecuado para medición manual y automática de líquidos transparentes, líquidos espumosos, mezclas de líquidos con componentes altamente volátiles y mediciones de alta o baja temperatura
  • El flujo mínimo recomendado en tiempo es de 200 segundos
  • Calibrado con constante para mediciones manuales
  • Cantidad de llenado de 15 a 20 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto Viscosímetro
Calibrated Sí
Constante aproximada 0,003K
Números ASTM D 446
Certificaciones/conformidad ISO/DIS 3105, ASTM D 2515, ASTM D 446
Para utilizar con (aplicación) Mediciones manuales y automáticas
Tamaño 0,36mm de diámetro
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.