Learn More
SI Analytics™ Viscosímetro Ubbelohde no calibrado
Determinar la viscosidad cinemática absoluta y relativa de líquidos con comportamiento de líquido newtoniano El viscosímetro Ubbelohde SI Analytics™ no calibrado incluye marcas de anillo para garantizar que se pueden comprobar mediante mediciones manuales.
308.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Viscosímetro |
---|---|
Calibrated | Sí |
Certificaciones/conformidad | DIN 51 562 parte 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL) |
Incluye | Marcas anulares |
Para utilizar con (aplicación) | Para determinar la viscosidad cinemática absoluta y relativa de líquidos con comportamiento de líquido newtoniano |
Código de producto | Marca | Constante aproximada | Intervalo de viscosidad | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Constante aproximada | Intervalo de viscosidad | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10460951
|
SI Analytics™
285400345 |
0,1K | De 10 a 100 cSt | 1,13mm de diámetro |
308.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10561541
|
SI Analytics™
285400304 |
0,003K | De 0,5 a 3 cSt | 0,47mm de diámetro |
308.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Adecuado para medición manual y automática de líquidos transparentes, líquidos espumosos, mezclas de líquidos con componentes altamente volátiles y mediciones de alta o baja temperatura
- El flujo mínimo recomendado en tiempo es de 200 segundos
- Sin calibrar
- Sin constante para la determinación de la viscosidad relativa
- Cantidad de llenado de 15 a 20 ml
Especificaciones
Viscosímetro | |
DIN 51 562 parte 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL) | |
Para determinar la viscosidad cinemática absoluta y relativa de líquidos con comportamiento de líquido newtoniano |
Sí | |
Marcas anulares | |
De 15 ml a 20 ml |