Learn More
SI Analytics™ Viscosímetro Ubbelohde (ASTM)
Los viscosímetros Ubbelohde están calibrados para mediciones automáticas
Marca:  SI Analytics™ 285401255
Código de producto. 10395191
  • 505.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Calibrados para mediciones automáticas
  • ASTM
  • N.º tipo 527 00
  • N.º capilar 0
  • Constante K = 0,001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Viscosímetro Ubbelohde