missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ublituximab Recombinant Human Monoclonal Antibody, Invitrogen™
Human Recombinant Monoclonal Antibody
Marca: Invitrogen MA541938
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Endotoxin level < 0.01EU/μg by LAL method Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8 °C for one week. Store at -20 to -80 °C for twelve months from the date of receipt.
Ublituximab has been used in trials studying the treatment of B-cell Lymphoma, Neuromyelitis Optica, Mantle Cell Lymphoma, Non-Hodgkin's Lymphoma, and Marginal Zone Lymphoma, among others.Especificaciones
Ublituximab | |
Recombinant Monoclonal | |
Unconjugated | |
TG-1101; LFB-R603; TGTX-1101 | |
Human MS4A1/CD20 | |
100 μg | |
Primary | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
Liquid | |
Chemical |
ELISA, SDS-Page | |
1 mg/mL | |
PBS with no preservative; pH 7.4 | |
Human | |
Protein A | |
RUO | |
Chemical | |
Antibody | |
IgG1 κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido