Learn More
UK 14,304 tartrate, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Descripción
Water-soluble form of UK 14,304 (Cat. No. 0425). Full α2 adrenergic agonist. Centrally active following systemic administration in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | UK 14, 304 tartrate |
Cantidad | 10 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 442.23 |
Porcentaje de pureza | >99% |