Learn More
UK 14,304, Tocris Bioscience™
Código de producto. 30000717
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
α2 agonist
UK 14,304 is a full α2 adrenergic agonist. Centrally active following systemic administration in vivo.
Water-soluble Salt also available.
CAS 59803-98-4
Fórmula molecular C11H10BrN5
Peso molecular (g/mol) 292.14
Número MDL MFCD00153878
Clave InChI XYLJNLCSTIOKRM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo brimonidine, bromoxidine, mirvaso, 5-bromo-n-4,5-dihydro-1h-imidazol-2-yl-6-quinoxalinamine, 5-bromo-n-4,5-dihydro-1h-imidazol-2-yl quinoxalin-6-amine, 5-bromo-6-2-imidazolin-2-ylamino quinoxaline, unii-e6gnx3hhte, brimonidine inn:ban, 3h brimonidine, 5-bromo-6-imidazolin-2-ylamino quinoxaline
PubChem CID 2435
ChEBI CHEBI:3175
Nombre IUPAC 5-bromo-N-(4,5-dihidro-1H-imidazol-2-il)quinoxalina-6-amina
SMILES BrC1=C2N=CC=NC2=CC=C1NC1=NCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material UK 14, 304
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.14
Porcentaje de pureza >98%