Learn More
UK 5099, Tocris Bioscience™
Código de producto. 18094302
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
MCT inhibitor; also inhibits mitochondrial pyruvate carrier
Inhibitor of plasma membrane monocarboxylate transporters (MCTs) and the mitochondrial pyruvate carrier (MPC).
CAS 56396-35-1
Fórmula molecular C18H11N2O2-
Peso molecular (g/mol) 287.298
Clave InChI BIZNHCWFGNKBBZ-JLHYYAGUSA-M
Sinónimo 2-cyano-3-1-phenyl-1h-indol-3-yl-2-propenoic acid, 2e-2-cyano-3-1-phenylindol-3-yl prop-2-enoate
PubChem CID 71772548
Nombre IUPAC (E)-2-cyano-3-(1-phenylindol-3-yl)prop-2-enoate
SMILES C1=CC=C(C=C1)N2C=C(C3=CC=CC=C32)C=C(C#N)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material UK 5099
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.3
Porcentaje de pureza >99%