Learn More
Fisherbrand™ Reloj atómico con señal de Reino Unido
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Características: reloj atómico con señal de radio que fija la fecha y hora correctas; el calendario indica el mes y el día
- Escala de temperatura: de - 5° a 50 °C (de 23° a 122 °F); resolución: 0,1 °C; precisión: ±1 °C
- Se suministra con dispositivo de montaje en pared, soporte de sobremesa, pilas y certificado Traceable™
Información de órdenes
DisplayType
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Reloj atómico con señal de Reino Unido |
| Exactitud | ±1 °C |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De –5 a 50 °C |
| Exactitud de temperatura | ± 1 °C |
| Resolución de temperatura | 0,1 °C |
| Cantidad | 1 unidad |