Learn More
Liebherr™ Refrigerador UKS 5000
Refrigerador sencillo independiente con controlador Comfort. El refrigerador Liebherr™ UKS 5000 es un aparato dinámico por aire forzado que cuenta con estantes de rejilla con revestimiento de plástico, patas ajustables, bisagras de puerta reversibles, una pantalla digital externa y es un refrigerante respetuoso con el medio ambiente.
Marca: Liebherr™ UKS 5000
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Descrizione
- Enfriamiento dinámico por aire forzado: los ventiladores altamente eficientes enfrían rápidamente los artículos recién almacenados y mantienen una temperatura de refrigeración uniforme en todo el interior
- Estantes de rejilla ajustables: los estantes resistentes son de altura ajustable para que el diseño interior pueda ser variado para artículos de todos los tamaños almacenados en posición vertical o acostados
- Controladores Comfort con pantalla digital: proporciona controles fáciles de usar y permite a los usuarios ver la temperatura interna sin tener que abrir la puerta
- Puerta ergonómica con bisagras reversibles: El diseño ergonómico y flexible cuenta con un tirador de puerta Slimline y bisagras intercambiables para su uso en cualquier área
- Patas ajustables: las patas de altura ajustable se pueden ajustar de forma óptima para una máxima estabilidad, incluso en superficies irregulares
- Refrigerante respetuoso con el medio ambiente: Efecto invernadero mínimo y sin potencial de agotamiento del ozono con una eficiencia energética excepcional
Specifica
429 L | |
Asa SlimLine | |
Derecha intercambiable | |
60 kg | |
Bloqueo por llave | |
Poliestirol blanco moldeado | |
Pies ajustables | |
Mecánicas | |
71 × 75,2 × 151,6 cm (F × An × Al) | |
1 A | |
50 Hz | |
73 kg |
De 0 °C a 15 °C | |
1 | |
6 rejillas (5 ajustables) | |
Automático | |
R 600a | |
Digital, externo | |
Blanco | |
53,7 × 62,5 × 133,8 cm (F × An × Al) | |
1,1 kWh/24 h | |
220/240 V | |
130 w | |
68 kg |