Learn More
Fisherbrand™ Ultimus Bottle Top Dispenser
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 A 5 mL
2,5 a 30 ml
De 0,25 a 2,5 ml
De 1 a 10 ml
De 10 a 100 ml
De 5 a 60 ml
Incrementos:
0,05 mL
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1,0 mL
2,0 mL
Exactitud:
0,6 % (+/-0,015)
0,6 % (+/-0,030)
0,6 % (+/-0,0360)
0,6 % (+/-0,060)
0,6 % (+/-0,180)
0,6 % (+/-0,600)
Modelo:
ULT-10
ULT-100
ULT-2.5
ULT-30
ULT-5
ULT-60
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Con tecnología de entrada doble
- Boquilla de administración ajustable para facilitar la dispensación en todas las condiciones de laboratorio
- Mando de ajuste de volumen diseñado especialmente, con giro de 180° para un ajuste de volumen sencillo y sin esfuerzo
- El adaptador de diseño especial permite un giro de 360° que proporciona total flexibilidad
- Pistón de PTFE con junta tórica de ETP que garantiza alta compatibilidad química y movimiento suave y sin esfuerzo del pistón
- Adaptadores que se ajustan a la mayoría de frascos de reactivo de laboratorio
- Tubo de extensión colado para rellenar
- Herramienta de calibración suministrada para una recalibración cómoda y rápida por parte del usuario en el laboratorio
Especificaciones:
- Pistón: PTFE y ETP
- Carcasa de válvula: PFA
- Carcasa de la válvula de recirculación: PFA
- Conjunto de válvula: Bola de vidrio de borosilicato y asiento
- Conjunto de descarga: Politetrafluoroetileno (PTFE)
- Tubo de entrada y de suministro: FEP
- Compatibilidad: con todos los reactivos, excepto HF
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | 0,6 % (+/-0,0360) |
| Tipo de producto | Dispensador |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave a 121 °C, 15 psi durante 10-15 minutos |
| Certificaciones/conformidad | Normas ISO 8655 |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | De 5 a 60 ml |
| Incrementos | 1,0 mL |
| Modelo | ULT-60 |