Learn More
Sampling Systems™ Ultra Adhesive (UA) Quality Control Labels 150 x 150mm
Specially constructed high quality labels with an ultra adhesive foil backing. Sampling Systems™ Ultra Adhesive (UA) Quality Control Labels 150 x 150mm are ideal for use on sacks, drums, kegs, boxes, bags, and more.
64.40€ - 87.10€
Especificaciones
Descripción | Ultraadhesiva (UA): etiquetas de papel con dorso de papel de aluminio de gran resistencia |
---|---|
Material | Papel |
Tipo de producto | Etiqueta ultraadhesiva |
Etiquetas por hoja | 250 por rollo |
N.° por paquete | 250/paquete |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15128678
|
Sampling Systems™
8220A-001 |
Rojo |
64.40€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15809481
|
Sampling Systems™
8220A-004 |
Azul |
87.10€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15819481
|
Sampling Systems™
8220A-005 |
Negro |
64.40€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15829481
|
Sampling Systems™
8220A-006 |
Blanco |
64.40€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15889471
|
Sampling Systems™
8220A-002 |
Verde |
87.10€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15899471
|
Sampling Systems™
8220A-003 |
Amarillo |
64.40€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
- Very high strength adhesive - will even stick on very dusty surfaces
- Large writing area
- Each roll individually packed
- Ideal for sealing dusty sacks
- The label will not only record the fact that the sack has been sampled but it will prevent the sack from leaking powder as it is handled
- Even after being submerged in water for 48 hours the UA label was intact, it was securely attached to the bag and could be written on using a ball point pen
- Suitable for sticking on almost any surface
Specifications
Ultraadhesiva (UA): etiquetas de papel con dorso de papel de aluminio de gran resistencia | |
Etiqueta ultraadhesiva | |
250/paquete | |
150 x 150 mm |
Papel | |
250 por rollo | |
-20°C a +70°C |