Learn More
Brady™ Etiquetas multiusos de poliéster con acabado mate y adhesivo extremadamente adherente
El poliéster extremadamente adherente (B-489A) con adhesivo permanente es ideal para el etiquetado de productos y la identificación general en aplicaciones comerciales e industriales.
Marca: Brady™ 173684
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Las mejores para su aplicación en superficies interiores lisas y muy texturizadas, incluyendo metal y plásticos de baja tensión en superficie
- El poliéster blanco con acabado mate tiene un adhesivo permanente a base de goma y es imprimible por transferencia térmica
- Aprobado por UL; aceptado por CSA
- Temperatura de servicio de -40 a 120°C (de -40 a 248°F)
Especificaciones
Not Autoclavable | |
M6C-1300-489 | |
None | |
Mate | |
Polyester | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
50 ft. | |
-40°F to +248°F | |
0.0051 in. | |
50 ft. x 1.3 in. | |
15.24 m | |
33.02 mm |
ANSI/ESD S541-2008, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized | |
Permanent Rubber | |
White | |
Continua | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Asset Tracking, Barcode Labeling, Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling | |
No | |
Rectángulo | |
De -40 °C a +120 °C | |
0.1295 mm | |
50 ft. | |
1,3 in |