Learn More
Wheaton™ Wheaton™ Ultra Pure OmniFlex Plus Stoppers
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
1,3cm
2cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Descripción
- Esterilizable en autoclave
- Completamente revestido con un polímero fluorado
- Cumplen con las farmacopeas estadounidense, europea y japonesa
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 0,7cm |
| Diámetro (métrico) | 1,3cm |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Color | Gris |
| Material | Caucho de bromobutilo |
| Tipo de producto | Tapón recto de 13 mm con OmniFlex 3G |