Learn More
Agua ultrapura, Chem-Lab
Código de producto. 11949242
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
5 l
10 l
Tamaño de la unidad:
10 litros
2.50 litro
5 litros
11949242 5 l 5 litros
11939242 2.5 L 2.50 litro
12044907 10 l 10 litros
3 options
Código de producto. 11949242
Marca: Chem-Lab CL02.2101.5000
Edge
Ultrapura para su uso en laboratorio, AAS e ICP El agua ultrapura Chem-Lab cumple con las normas ASTM D-94 y D-129. Se trata de agua filtrada UV con LF de < 1 μS a 0,4 μm. Disponible en una amplia gama de cantidades: 2,5, 5 y 10 l
CAS 7732-18-5
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 18.015
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Nombre IUPAC oxidano
SMILES O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Water
pH 7
Color Incolora
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 18.016g/mol
Grado Ultrapuro
Presión de vapor 17.5mm Hg at 20°C
Filtrado LF de < 1 μS – o0,4 μm, UV filtrada
Densidad 1.00g/mL
Cantidad 5 l
Forma física Líquido