Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tubos de muestras de diámetro ultra fino, 1 mm de DI, <3,98 mm de DE
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
5/pack
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
- DI: 1 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Tubos de muestras de diámetro ultra fino |