Learn More
Brady™ Etiquetas ultrafinas de poliamida con acabado mate y disipación electrostática (ESD)
La poliamida disipativa de cargas estáticas (B-719) resiste entornos de soldaduras de reflujo y múltiples lavados agresivos para el etiquetado preproceso de placas de circuitos impresas y componentes electrónicos.
Marca: Brady™ 173712
236.41 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21676" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- La poliamida disipativa de cargas estáticas (B-719) resiste entornos de soldaduras de reflujo y múltiples lavados agresivos para el etiquetado preproceso de placas de circuitos impresas y componentes electrónicos.
- El producto de poliamida blanca con acabado mate resistente a altas temperaturas y de perfil bajo cuenta con un adhesivo y un protector antiadherente, ambos disipativos de cargas estáticas
- Valores de resistencia de superficie en el rango recomendado para materiales de empaquetado con disipación electrostática (ESD) según lo definido por ANSI/ESD S541-2008
- Aprobado por UL; cumple los requisitos de MIL-STD-202G, Método 215K
- Temperatura de servicio de -70 a 100°C (de -94 a 212°F)
- Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
- Para imprimir este material se requiere una cinta. Use el número de referencia M61-R6010 para las impresoras de etiquetas M610 / BMP61 / BradyPrinter M611 / M611 y el número M7-R6000 para las impresoras de etiquetas M710 / BMP71. Esta etiqueta ya no es compatible con las impresoras de la serie TLS
Especificaciones
Not Autoclavable | |
M6-13-719 | |
None | |
Mate | |
Polyimide | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
750 etiquetas | |
-94°F to +572°F | |
0,0033 in | |
0.25 x 0.9 in. | |
0,9 in | |
6.35 mm |
UL 969, ANSI/ESD S541-2008, MIL-STD-202G, Method 215K Resistance to Solvents | |
Static-dissipative | |
White | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Circuit Board Labeling | |
No | |
Rectángulo | |
-70°C to +300°C | |
0.084 mm | |
0.25 in. | |
22.86 mm |