Learn More
IKA™ Dispersor ULTRA-TURRAX™ T 10 Basic
Un pequeño instrumento de dispersión para volúmenes de 0,5 a 100 ml (H2O) que ofrece un intervalo amplio de velocidad, lo que permite que los usuarios trabajen a altas velocidades periféricas incluso con diámetros de rotor pequeños
Marca: IKA™ 0003737000
1338.11 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Descripción
- Intervalo de velocidad de 8000 a 30 000 rpm
- Una amplia selección de elementos de dispersión garantiza una amplia gama de aplicaciones.
- Acoplamiento de conexión rápida para cambiar con facilidad los elementos de dispersión
- Perfecto para funcionamiento manual debido a su ligero peso y diseño ergonómico
- Extremadamente móvil debido a su alimentación de línea directa (no requiere transformador)
- Los elementos de dispersión de acero inoxidable se pueden limpiar de forma rápida y sencilla, ya que se pueden desmontar sin herramientas.
- Los elementos de dispersión desechables de plástico están disponibles en dos tamaños y son especialmente aptos para el análisis de PCR.
- El accionamiento de alto rendimiento garantiza la estabilidad a gran velocidad.
- Funcionamiento silencioso
Especificaciones
Dispensador básico | |
230 V | |
50/60 Hz | |
De 0,5 a 100 mL | |
178 mm | |
Análisis de PCR | |
1 unidad |
De 8000 rpm a 30000 rpm | |
230 V, 50/60 Hz, 125 W | |
125 W | |
66 mm | |
56 mm | |
T 10 ULTRA-TURRAX™ | |
5000 mPas |