Learn More
IKA™ Dispersor digital ULTRA-TURRAX™ T 18
GREENER_CHOICE
Código de producto. 13470657 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Dispensador digital
Paquete de dispersador digital
Tipo de tapón:
Enchufe de la UE
Enchufe europeo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tipo de tapón unitSize
13470657 Paquete de dispersador digital Enchufe europeo cada uno
13396299 Dispensador digital Enchufe de la UE cada uno
2 options
Código de producto. 13470657
Marca: IKA™ 0009022800
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Dispersa volúmenes de 1 a 1500 ml (H2O) con pantalla de velocidad digital. El dispersor digital IKA™ ULTRA-TURRAX™ T 18 ofrece un intervalo amplio de velocidad de 3000 a 25 000 rpm que permite que los usuarios trabajen a altas velocidades periféricas incluso con diámetros de rotor pequeños. Una amplia selección de elementos de dispersión garantiza una amplia gama de aplicaciones.
Instrumento de dispersión a precio competitivo para volúmenes de 1 a 1500 ml (H2O) con pantalla de velocidad digital. Ofrece un intervalo amplio de velocidad de 3000 a 25 000 rpm que permite que los usuarios trabajen a altas velocidades periféricas incluso con diámetros de rotor pequeños. Una amplia selección de elementos de dispersión garantiza una amplia gama de aplicaciones.
  • Pantalla digital de velocidad
  • Control electrónico de velocidad.
  • Protección contra sobrecarga eléctrica
  • Los elementos de dispersión de acero inoxidable se pueden limpiar de forma rápida y sencilla.
  • Los elementos de dispersión desechables de plástico están disponibles en dos tamaños.
  • Pantalla de código de errores
  • Funcionamiento silencioso
  • Protección del motor contra sobrecarga
  • Pantalla digital para un control preciso de las velocidades establecidas y reales 2+1 años después de registrarse en 2+1 www.ika.com/register
  • Mando giratorio para ajustar la velocidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Paquete de dispersador digital
Velocidad De 3000 a 25.000 rpm
Tensión 220/240 V
Requisitos eléctricos 220/240 V, 50/60 Hz, 500 W
Hertz 50 Hz
Vataje 500 W
Intervalo de volumen (métrico) De 1 ml a 1,5 l
Fondo (métrico) 106 mm
Altura (métrico) 450 mm
Anchura (métrico) 87 mm
Pantalla LED
Incluye Herramienta de dispersión S 18 N - 19 G
Modelo T 18 ULTRA-TURRAX™
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tipo de tapón Enchufe europeo
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 40 °C
Viscosidad 5000 mPas