Learn More
UVP Lámparas EL Ultra Violet
Código de producto. 11758251
Change view
Click to view available options
Wavelength:
302 nm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Wavelength unitSize
11758251 302 nm cada uno
1 options
Código de producto. 11758251
Marca: UVP 95025002
Solo quedan null
Especificaciones
Fuente de luz UV-B
Tensión 230 V
Vataje 8 W
Wavelength 302 nm
Amperaje 0,32 A
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 376 x 97 x 64 mm
Requisitos eléctricos 8 W, 230 V, 50/60 Hz
Altura (métrico) 64 mm
Hertz 50/60 Hz
Incluye 2 tubos UV
Longitud (métrico) 376 mm
Cantidad de embalaje 1 unidad
Anchura (métrico) 97 mm
Tipo de producto Lámpara UV