Learn More
Thermo Scientific™ Rotor basculante de ultracentrífuga SureSpin 632 (632 ml)
Código de producto. p-8820010
Click to view available options
Capacidad:
6 x 17 mL
6 x 38,5 mL
RCF máx.:
187.295 x g
191.759 x g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16624884
Marca: Thermo Scientific™ 75003031
Rendimiento para aplicaciones de purificación y flexibilidad de opciones de cestillo adicional en un rotor de ultracentrífuga.
Diseñado para aplicaciones de purificación, el rotor basculante de ultracentrífuga Thermo Scientific™ SureSpin™ 632 (632 ml) cuenta con un diseño de carga superior para facilitar su uso y la versatilidad de 38,5 ml o la opción de un juego de cestillos adicional para una capacidad de cestillo de 17 ml. Disponible para ultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+.
Características del producto:
  • El diseño de carga superior para el tratamiento muy suave de gradientes sensibles proporciona facilidad de uso, al tiempo que mitiga los contratiempos de un cestillo mal colocado
  • Flexibilidad de juego de cestillos de 38,5 ml adicional para proporcionar doble la versatilidad con un rotor
  • Utiliza los mismos tubos y adaptadores que los rotores Thermo Scientific AH-629 y SureSpin 630  para una transición perfecta a los rotores SureSpin 632 mejorados
  • Totalmente integrado para su uso con ultracentrífugas Sorvall WX+
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Titanio
Tipo Rotor basculante de ultracentrífuga
Capacidad 6 x 17 mL
RCF máx. 191.759 x g
Vel. máx 32.000 rpm
Radio (métrico) 16,75 cm
Radio mín. (métrico) 6,85 cm
Factor K 221
Longitud máx. del tubo 10,2 cm
Diámetro máx. del tubo 1,6 cm
Peso neto 15,87 lb (7,2 kg)
Para utilizar con (equipo) Sorvall WX+ ultracentrífuga
Incluye Cestillos, gradilla, soporte para rotor, lubricante para roscas, juntas tóricas, grasa para juntas tóricas, disco de velocidad extra (32 000 rpm), libro de registro del rotor y manual de instrucciones