Learn More
Invitrogen™ Gránulos de compensación UltraComp eBeads™ Plus
Click to view available options
Nº de pruebas:
25
100
Tamaño de la unidad:
100 tests
2 g
cada uno
Descripción
- Une las partículas esféricas para su uso como controles de compensación de un solo color.
- Se une a anticuerpos de ratón, rata y hámster, pero también se une a anticuerpos de conejo y humanos recombinantes.
- Diseñado para su uso en compensación con todos los fluorocromos excitados mediante láseres ultravioleta (355 nm), violeta (405 nm), azul (488 nm), verde (532 nm), amarillo-verde (561 nm) y rojo (633-640 nm).
- Compense de manera similar las células cuando se usa con los anticuerpos conjugados Brilliant Violet 785/786-, Brilliant Violet 711-, Super Bright 780- y Super Bright 702.
- Compatibilidad multiespecífica: se une a anticuerpos de ratón, rata, hámster, conejo y humanos recombinantes
- Compatibilidad mejorada con fluoróforos
- Cada gota de gránulos contiene dos poblaciones: una población positiva que se une a cualquier anticuerpo de ratón, rata, hámster, conejo o humano recombinante y una población negativa que no se une a ningún anticuerpo.
- Cuando se añade un anticuerpo conjugado con fluorocromo a las microesferas, se observan poblaciones tanto positivas como negativas.
- Esta distribución bimodal se puede utilizar como control de compensación de un único color para configurar adecuadamente la instrumentación en experimentos de citometría de flujo de varios colores.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Citometría de flujo |
| Nº de pruebas | 25 |
| Línea de productos | eBeads |
| Cantidad | 25 tests |
| Tipo de producto | Gránulos de compensación |
Para uso exclusivo en investigación.