Learn More
Merck Ultrafiltration Discs, 100 kDa NMW, Ultracel™ Regenerated Cellulose
100 kDa NMWL, Ultracel™ regenerated cellulose
284.00€ - 615.00€
Especificaciones
Tipo de filtro | Ultrafiltración |
---|---|
Material (membrana) | Celulosa regenerada |
MWCO | 100 kDa |
Código de filtro | PLHK |
Para utilizar con (aplicación) | Purificación de proteínas, concentración de proteínas, desalinización de proteínas |
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | Área de filtración | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | Área de filtración | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10412711
|
Merck
PLHK02510 |
2,5 cm | 4,1 cm2 |
284.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10772151
|
Merck
PLHK06210 |
6,35 cm | 28,7 cm2 |
555.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 28-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10753121
|
Merck
PLHK04310 |
4,45 cm | 13,4 cm2 |
460.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10156580
|
Merck
PLHK04710 |
4,7 cm | 17,3 cm2 |
490.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10460021
|
Merck
PLHK07610 |
7,6 cm | 41,8 cm2 |
605.00€
paquete de 10 |
N/A | ||||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
|
10536722
|
Merck
PLHK09005 |
9 cm | 63 cm2 |
475.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 28-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10587102
|
Merck
PLHK15005 |
15 cm | 177 cm2 |
615.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 28-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
NMWL de 100 kDa, celulosa regenerada Ultracel™
Assemble your Amicon Stirred Cell with the membrane of your choice. Ultrafiltration cut disc membranes are available in Ultracel™ regenerated cellulose and Biomax™ polyethersulvone (PES). The membranes are available in a range of different pore sizes & diameters.Ultracel regenerated cellulose membranes are recommended for concentrating or desalting dilute solutions. The hydrophilic, tight microstructure of Ultracel membranes assures the highest possible retention with the lowest possible adsorption of protein, DNA or other macromolecules.Biomax PES membranes are recommended for concentrating or desalting higher volumes of more concentrated samples such as serum, plasma, or conditioned tissue culture media.Microfiltration Durapore™ PVDF cut discs are available 0.1 μm, 0.22 μm, and 0.45 μm pore sizes in both 63.5 mm and 75 mm diameters.Features & Benefits:•Disc diameters include: 25, 44.5, 47, 63.5, 76, 90 and 150 mm •Both Ultracel™, Durapore™, and Biomax™ membranes are available in a wide range of pore sizes to meet your separation requirements •Compatible with Amicon™ Stirred Cells Applications:Concentration, Buffer Exchange, DesaltingEspecificaciones
Ultrafiltración | |
100 kDa | |
Purificación de proteínas, concentración de proteínas, desalinización de proteínas | |
Disco de ultrafiltración |
Celulosa regenerada | |
PLHK | |
Celulosa regenerada (RC) |