Learn More
Merck Ultrafiltration Discs, 30 kDa NMW, Biomax Polyethersulfone
30 kDa NMWL, Biomax polyethersulfone. Assemble your Amicon Stirred Cell with the membrane of your choice.
Marca:  Merck PBTK07610
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10054410
  • 605.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 28-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
30 kDa NMWL, polietersulfona Biomax.Monte su célula agitada Amicon con la membrana que desee.
Monte su célula agitada Amicon con la membrana que desee. Las membranas de disco de corte de ultrafiltración están disponibles en celulosa regenerada Ultracel™ y polietersulvona (PES) Biomax™. Las membranas están disponibles en una gama de diferentes tamaños y diámetros de poro.
Las membranas de celulosa regenerada Ultracel se recomiendan para concentrar o desalar soluciones diluidas. La microestructura hidrófila y compacta de las membranas Ultracel garantiza la máxima retención posible con la menor adsorción posible de proteínas, ADN u otras macromoléculas.
Se recomiendan las membranas de PES Biomax para concentrar o desalar volúmenes superiores de muestras más concentradas, como suero, plasma, o medios de cultivo de tejidos acondicionados.
Los discos de corte de PVDF Durapore™ de microfiltración están disponibles en tamaños de poro de 0,1 µm, 0,22 µm y 0,45 µm en diámetros de 63,5 mm y 75 mm.
Características y ventajas:
  • Los diámetros de disco incluyen: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 y 150 mm
  • Las membranas Ultracel™ Durapore™ y Biomax™ están disponibles en una amplia gama de tamaños de poro para satisfacer sus requisitos de separación
  • Compatible con las aplicaciones de células agitadas Amicon™
Aplicaciones:
Concentración, intercambio de tampones, desalación
Especificaciones
Especificaciones
Ultrafiltración
PES Biomax
PBTK
Purificación de proteínas, concentración de proteínas, desalinización de proteínas
10Pack
76 mm
Discos de ultrafiltración
30 kDa
41,8 cm2
Poliestersulfona (PES)
2,99 in
76 mm