Learn More
Merck Membranas de ultrafiltración, BioMax™ PB21
Membranas de alta recuperación para células con agitación
555.00€ - 605.00€
Especificaciones
Tipo de filtro | Ultrafiltración |
---|---|
Material | PES Biomax |
MWCO | 5 kDa |
Para utilizar con (aplicación) | Purificación de proteínas, concentración de proteínas, desalinización de proteínas |
Material de la carcasa | Poliestersulfona (PES) |
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | Área de filtración | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | Área de filtración | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10548052
|
Merck
PBCC06210 |
63,5 mm | 28,7 cm2 |
555.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12633756
|
Merck
PBCC07610 |
76 mm | 41,8 cm2 |
605.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Membranas de alta recuperación para células con agitación
- Membranas de polietersulfona (PES) de flujo alto
- Se utilizan para concentrar con mayor rapidez o para concentrar y desalar muestras más concentradas
- La microestructura abierta proporciona una capacidad de separación extremadamente rápida.
- Recomendadas para suero, plasma o muestras de medios de cultivo de tejidos acondicionados
Especificaciones
Ultrafiltración | |
5 kDa | |
Poliestersulfona (PES) |
PES Biomax | |
Purificación de proteínas, concentración de proteínas, desalinización de proteínas | |
10Pack |