Learn More
Merck Ultrafiltration Discs, 5 kDa NMW, Ultracel™ Regenerated Cellulose
5 kDa NMWL, Ultracel™ regenerated cellulose
284.00€ - 615.00€
Especificaciones
Tipo de filtro | Ultrafiltración |
---|---|
Material (membrana) | Celulosa regenerada |
Código de filtro | PLCC |
Para utilizar con (aplicación) | Purificación de proteínas, concentración de proteínas, desalinización de proteínas |
Material de la carcasa | Celulosa regenerada (RC) |
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10568832
|
Merck
PLCC02510 |
2,5 cm |
284.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 28-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10094590
|
Merck
PLCC04310 |
4,45 cm |
460.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 28-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10480031
|
Merck
PLCC06210 |
6,35 cm |
555.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10599212
|
Merck
PLCC04710 |
4,7 cm |
490.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 28-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10064850
|
Merck
PLCC07610 |
7,6 cm |
605.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10713301
|
Merck
PLCC15005 |
15 cm |
615.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 28-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10783131
|
Merck
PLCC09005 |
90 mm |
475.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 28-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
NMWL de 5 kDa, celulosa regenerada Ultracel™
Assemble your Amicon Stirred Cell with the membrane of your choice. Ultrafiltration cut disc membranes are available in Ultracel™ regenerated cellulose and Biomax™ polyethersulvone (PES). The membranes are available in a range of different pore sizes & diameters.Ultracel regenerated cellulose membranes are recommended for concentrating or desalting dilute solutions. The hydrophilic, tight microstructure of Ultracel membranes assures the highest possible retention with the lowest possible adsorption of protein, DNA or other macromolecules.Biomax PES membranes are recommended for concentrating or desalting higher volumes of more concentrated samples such as serum, plasma, or conditioned tissue culture media.Microfiltration Durapore™ PVDF cut discs are available 0.1 μm, 0.22 μm, and 0.45 μm pore sizes in both 63.5 mm and 75 mm diameters.Features & Benefits:•Disc diameters include: 25, 44.5, 47, 63.5, 76, 90 and 150 mm •Both Ultracel™, Durapore™, and Biomax™ membranes are available in a wide range of pore sizes to meet your separation requirements •Compatible with Amicon™ Stirred Cells Applications:Concentration, Buffer Exchange, DesaltingEspecificaciones
Ultrafiltración | |
PLCC | |
Celulosa regenerada (RC) |
Celulosa regenerada | |
Purificación de proteínas, concentración de proteínas, desalinización de proteínas |