Learn More
Merck Ultrafiltration Discs, 500 kDa NMW, Biomax Polyethersulfone
500 kDa NMWL, Biomax polyethersulfone
284.00€ - 605.00€
Especificaciones
Tipo de filtro | Ultrafiltración |
---|---|
Material | Poliestersulfona (PES) |
MWCO | MWCO 500000 |
Para utilizar con (aplicación) | Purificación de proteínas, concentración de proteínas, desalinización de proteínas |
Material de la carcasa | Poliestersulfona (PES) |
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10340642
|
Merck
PBVK02510 |
25 mm |
284.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 28-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10025321
|
Merck
PBVK04310 |
44,5 mm |
460.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 28-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10740303
|
Merck
PBVK06210 |
63,5 mm |
555.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 28-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10106811
|
Merck
PBVK07610 |
76 mm |
605.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 28-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10330692
|
Merck
PBVK04710 |
47 mm |
490.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
500 kDa NMWL, polietersulfona Biomax
Assemble your Amicon Stirred Cell with the membrane of your choice. Ultrafiltration cut disc membranes are available in Ultracel™ regenerated cellulose and Biomax™ polyethersulvone (PES). The membranes are available in a range of different pore sizes & diameters.Ultracel regenerated cellulose membranes are recommended for concentrating or desalting dilute solutions. The hydrophilic, tight microstructure of Ultracel membranes assures the highest possible retention with the lowest possible adsorption of protein, DNA or other macromolecules.Biomax PES membranes are recommended for concentrating or desalting higher volumes of more concentrated samples such as serum, plasma, or conditioned tissue culture media.Microfiltration Durapore™ PVDF cut discs are available 0.1 μm, 0.22 μm, and 0.45 μm pore sizes in both 63.5 mm and 75 mm diameters.Features & Benefits:•Disc diameters include: 25, 44.5, 47, 63.5, 76, 90 and 150 mm •Both Ultracel™, Durapore™, and Biomax™ membranes are available in a wide range of pore sizes to meet your separation requirements •Compatible with Amicon™ Stirred Cells Applications:Concentration, Buffer Exchange, DesaltingEspecificaciones
Ultrafiltración | |
MWCO 500000 | |
Poliestersulfona (PES) | |
Disco de ultrafiltración |
Poliestersulfona (PES) | |
Purificación de proteínas, concentración de proteínas, desalinización de proteínas | |
10Pack |