Learn More
Sartorius Discos para membrana de ultrafiltración
Para la concentración de muestras en cubetas con agitación
Marca: Sartorius 14629--25------D
134.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Sartorius Stedim Biotech ofrece una amplia gama de discos de membrana de ultrafiltración para la concentración de muestras en cubetas de agitación. Los diámetros del disco de membrana oscilan entre 13 mm y 293 mm con valores de corte de peso molecular de 1 a 300 kDa. Hay disponibles diferentes materiales de membrana en función de la aplicación: PES es el material estándar con alto flujo, sin interacciones hidrófobas o hidrófilas y características de baja contaminación. Hydrosart™, una membrana de celulosa regenerada patentada, ofrece una unión de proteínas extremadamente baja y una mayor resistencia química, y se recomienda para la concentración de muestras con contenido de proteínas muy bajo.
- Gran variedad de MWCO
- Amplia gama de diámetros de disco
- Compatible con todas las cubetas de agitación
Especificaciones
Membrane Filter | |
PES | |
5 kDa | |
Para la concentración de muestras en cubetas con agitación | |
120 μm | |
25 mm |
Ultrafiltration Disc | |
Polysulfone | |
Non-sterile | |
10/paq. | |
Membrane Filter |