Learn More
Invitrogen™ Agua destilada UltraPure™ sin ADNasa/ARNasa
GREENER_CHOICE
Product Code. p-7076316
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
10 x 500 mL
Unit Size:
500 ml
paquete de 10
Product Code. Cantidad unitSize
11538646 500 mL 500 ml
12060346 10 x 500 mL paquete de 10
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11538646
Brand: Invitrogen™ 10977035
This item is not returnable. View return policy
Agua destilada UltraPure™ sin ADNasa/ARNasa
El agua destilada sin ADNasa ni ARNasa UltraPure™ está diseñada para emplearse en todas las aplicaciones de biología molecular. Está filtrada por membrana de 0,1 μm y analizada para descartar la presencia de ADNasa y ARNasa.
Pruebas de rendimiento y calidad: no se ha detectado ninguna actividad de ADNasa, ARNasa ni proteasa. Nuestro sistema de purificación de agua destilada se supervisa regularmente para cumplir los actuales requisitos de pruebas de monografía de la USP (Farmacopea Estadounidense) para agua para inyectables (WFI).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
pH 7
Color Clear
Descripción UltraPure™ DNase/RNase-Free Distilled Water, 500mL, Clear, 7pH, Membrane-Filtered Purification, DNase-Free, Molecular Biology Grade, Protease-Free, RNase-Free Quality Grade, Not DEPC-Treated Sample Treatment, Used For DNA Extraction, Nucleic Acid Ge
Información de solubilidad Water
Envase 1 unidad
Tratamiento(s) Not DEPC-treated
Cantidad 500 mL
Forma física Líquido