Learn More
Sonics Materials Sonda ultrasónica
Código de producto. 10552483
Click to view available options
Material:
Aleación de titanio
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10552483
Marca: Sonics Materials 6300422
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Micropuntas y sondas robustas y fiables que intensifican y radian energía ultrasónica en una muestra.
  • Las micropuntas y las sondas intensifican y radian la energía ultrasónica en la muestra
  • Las puntas de menor diámetro producen una mayor intensidad de la cavitación, pero la energía liberada está limitada a un campo más concentrado y estrecho
  • Por el contrario, las puntas con un diámetro mayor producen menor intensidad, pero la energía se libera a lo largo de una mayor superficie
  • Cuanto mayor sea el diámetro de la punta, mayor será el volumen que se puede procesar, pero con menor intensidad
Especificaciones
Intervalo de volumen (métrico) De 250 μl a 10 ml
Diámetro (métrico) 3 mm
Longitud (métrico) 138 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Aleación de titanio